Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
C12938500
EHERC12938500EA 29.44 EUR
EHERC12938500
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148.2001 g/mol
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2