1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Disperse Blue 1
C12972010
EHERC12972010EA
137
EUR
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthrachinon
Formel:
C₁₄H₁₂N₄O₂ Molecular Weight: 268,27 g/mol |
MDL:
MFCD00001225 CAS-Nummer: 2475-45-8 EINECS: 219-603-7 |