Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER
C13020000
EHERC13020000EA 60 EUR
EHERC13020000
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Diuron (N-(3,4-Dichlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 233.10 g/mol
MDL: MFCD00018136
CAS-Nummer: 330-54-1
EINECS: 206-354-4