4,6-Dinitro-o-kresol

Lieferant: EHRENSTORFER

C13050000
EHERC13050000EA 85 EUR
EHERC13050000
4,6-Dinitro-o-kresol
4,6-Dinitro-o-kresol
Formel: C₇H₆N₂O₅
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 534-52-1
EINECS: 208-601-1
UN: 1598
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03307

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR