Ethyllaurat
Lieferant: EHRENSTORFER
C13060500
EHERC13060500EA 48 EUR
EHERC13060500
Ethyllaurat
Ethyllaurat
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851