1-Dodecanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C13061000
EHERC13061000EA 38 EUR
EHERC13061000
1-Dodecanol
1-Dodecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004753
CAS-Nummer: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR