(±)-2-Dodecanol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Decylmethylcarbinol, (±)-2-Hydroxydodecan, (±)-Decyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-decylcarbinol

C13061010
EHERC13061010EA 38 EUR
EHERC13061010
(±)-2-Dodecanol
(±)-2-Dodecanol
Formel: C₁₂H₂₆O
Molecular Weight: 186,34 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004551
CAS-Nummer: 10203-28-8
EINECS: 233-500-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR