Arachylalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Eicosanol

C13113000
EHERC13113000EA 33 EUR
EHERC13113000
Arachylalkohol
Arachylalkohol
Formel: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Molecular Weight: 298,55 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71,5 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002938
CAS-Nummer: 629-96-9
EINECS: 211-119-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR