Erythrosin B Dinatriumsalz
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
C.I. 45430, Erythrosin 239
C13205000
EHERC13205000EA
46
EUR
EHERC13205000
Erythrosin B Dinatriumsalz
Erythrosin B Dinatriumsalz
Formel:
C₂₀H₆I₄Na₂O₅ Molecular Weight: 879,86 g/mol |
MDL:
MFCD00144257 CAS-Nummer: 16423-68-0 EINECS: 240-474-8 |