Ethanol ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse)
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C13223000
EHERC13223000EA 39 EUR
EHERC13223000
Ethanol ≥99,9% (GC, bezogen auf die Trockenmasse)
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114,5 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II