Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
C13230000
EHERC13230000EA
93
EUR
EHERC13230000
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Ethephon (2-Chlorethylphosphonsäure)
Formel:
C₂H₆ClO₃P |
MDL:
MFCD00002142 CAS-Nummer: 16672-87-0 EINECS: 240-718-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II |