Ethylethoxyacetat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Ethoxyessigsäureethylester

C13307000
EHERC13307000EA 41 EUR
EHERC13307000
Ethylethoxyacetat
Ethylethoxyacetat
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9996 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00040492
CAS-Nummer: 817-95-8
EINECS: 212-447-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR