(±)-1-Ethoxy-2-propanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether

C13309000
EHERC13309000EA 43 EUR
EHERC13309000
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104,15 g/mol
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,9028 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00067050
CAS-Nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR