2-Ethyl-1-butanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Isohexylalkohol

C13321000
EHERC13321000EA 33 EUR
EHERC13321000
2-Ethyl-1-butanol
2-Ethyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004744
CAS-Nummer: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR