Urethan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Ethylcarbamat, Carbamidsäureethylester

C13322000
EHERC13322000EA 130 EUR
EHERC13322000
Urethan
Urethan
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 182
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
MDL: MFCD00007966
CAS-Nummer: 51-79-6
EINECS: 200-123-1
UN: 2757
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10013

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR