Ethylcyclohexan
Lieferant: EHRENSTORFER
C13324000
EHERC13324000EA 43 EUR
EHERC13324000
Ethylcyclohexan
Ethylcyclohexane
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111,1 °C
Dichte: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001523
CAS-Nummer: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 1993
ADR: 3,II