Ethylenglycolmonoethylether

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Ethylglycol, Ethylenglycolmonoethylether

C13328100
EHERC13328100EA 29.44 EUR
EHERC13328100
Ethylenglycolmonoethylether
Ethylenglycolmonoethylether
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002869
CAS-Nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR