Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methylglycol, Ethylenglycolmonomethylether
C13328200
EHERC13328200EA
28.21
EUR
EHERC13328200
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel:
C₃H₈O₂ Molecular Weight: 76,1 g/mol Siedepunkt: 124,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 0,964 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 39 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002867 CAS-Nummer: 109-86-4 EINECS: 203-713-7 UN: 1188 ADR: 3,III Merck Index: 12,06118 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...