2-Imidazolidinthion
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
C13330000
EHERC13330000EA 46 EUR
EHERC13330000
2-Imidazolidinthion
2-Imidazolidinthion
Formel: C₃H₆N₂S
Molecular Weight: 102,16 g/mol
MDL: MFCD00005276
CAS-Nummer: 96-45-7
EINECS: 202-506-9