2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Octylenglycol, Ethoexadiol

C13340000
EHERC13340000EA 32 EUR
EHERC13340000
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146.23 g/mol
Siedepunkt: 244
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0.9422 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004578
CAS-Nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR