2-Ethylcapronsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure

C13340100
EHERC13340100EA 29.71 EUR
EHERC13340100
2-Ethylcapronsäure
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82,8 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR