(±)-2-Ethylhexanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexan-1-ol

C13340200
EHERC13340200EA 38 EUR
EHERC13340200
(±)-2-Ethylhexanol
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formel: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004746
CAS-Nummer: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR