Ethylmethansulfonat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Methansulfonsäureethylester
C13346500
EHERC13346500EA 38 EUR
EHERC13346500
Ethylmethansulfonat
Ethylmethansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
Molecular Weight: 124,16 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007559
CAS-Nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859