o-Ethyltoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Ethyl-2-methylbenzol

C13356200
EHERC13356200EA 38 EUR
EHERC13356200
o-Ethyltoluol
o-Ethyltoluol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009257
CAS-Nummer: 611-14-3
EINECS: 210-255-1
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR