Eugenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C13395000
EHERC13395000EA 43 EUR
EHERC13395000
Eugenol
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–10 °C
Dichte: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008654
CAS-Nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931