Farnesol (Isomerengemisch)

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-

C13405000
EHERC13405000EA 44 EUR
EHERC13405000
Farnesol (Isomerengemisch)
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
Molecular Weight: 222,37 g/mol
MDL: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR