Fentinoxid (Bis(triphenylzinn)oxid)
Lieferant: EHRENSTORFER
C13603000
EHERC13603000EA 61 EUR
EHERC13603000
Fentinoxid (Bis(triphenylzinn)oxid)
Fentinoxid (Bis(triphenylzinn)oxid)
Formel: C₃₆H₃₀OSn₂
Molecular Weight: 716.05 g/mol
MDL: MFCD00003005
CAS-Nummer: 1262-21-1
EINECS: 215-025-4
UN: 3146
ADR: 6.1 III