Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Ferric dimethyldithiocarbamate, Ferbam, Iron(III) dimethyldithiocarbamate, Dimethyldithiocarbamic acid Ferric salt
C13640000
EHERC13640000EA 76 EUR
EHERC13640000
Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Ferbam (Eisentris(dimethyldithiocarbamat))
Formel: C₉H₁₈FeN₃S₆
MDL: MFCD00067269
CAS-Nummer: 14484-64-1
EINECS: 238-484-2