Uranin
Lieferant: EHRENSTORFER
C13750000
EHERC13750000EA 96 EUR
EHERC13750000
Uranin
Uranin
Formel: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167039
CAS-Nummer: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM