2-Fluorbiphenyl

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: PFB Nr. 1, 1-Fluor-2-phenylbenzol

C13785000
EHERC13785000EA 83 EUR
EHERC13785000
2-Fluorbiphenyl
2-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Dichte: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000317
CAS-Nummer: 321-60-8
EINECS: 206-290-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR