Furfurylalkohol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: (2-Furfuryl)methanol, Furfurol

C13972300
EHERC13972300EA 40 EUR
EHERC13972300
Furfurylalkohol
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003252
CAS-Nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR