Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäurepropylester, Propylgallat, Gallussäurepropylester, Progalline P

C13998300
EHERC13998300EA 29.5 EUR
EHERC13998300
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 449
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002196
CAS-Nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR