Genistein
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on, 4',5,7-Trihydroxyisoflavon, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
C13999800
EHERC13999800EA 180 EUR
EHERC13999800
Genistein
Genistein
Formel: C₁₅H₁₀O₅
Schmelzpunkt: 297…298 °C
MDL: MFCD00016952
CAS-Nummer: 446-72-0
EINECS: 207-174-9