Gibberellinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure

C14020000
EHERC14020000EA 51 EUR
EHERC14020000
Gibberellinsäure
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Molecular Weight: 346,38 g/mol
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR