DL-Glutaminsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
C14034400
EHERC14034400EA 36 EUR
EHERC14034400
DL-Glutaminsäure
DL-Glutaminsäure
Formel: C₅H₉NO₄
Molecular Weight: 147.13 g/mol
MDL: MFCD00063113
CAS-Nummer: 617-65-2
EINECS: 210-522-2