Glutarsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Pentandisäure, 1,5-Pentandisäure

C14034500
EHERC14034500EA 44 EUR
EHERC14034500
Glutarsäure
Glutarsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004410
CAS-Nummer: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR