Dimethylglutarat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Glutarsäuredimethylester, 1,5-Pentandisäuredimethylester
C14034900
EHERC14034900EA 43 EUR
EHERC14034900
Dimethylglutarat
Dimethylglutarat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008468
CAS-Nummer: 1119-40-0
EINECS: 214-277-2
Merck Index: 13,04486