Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Disodium 5'-guanylate, 5'-Guanosine monophosphate disodium salt, GMP disodium salt, 5'-GMP 2Na, 5'-Guanylic acid disodium salt, Guanosine-5'-Monophosphate
C14057150
EHERC14057150EA
122
EUR
EHERC14057150
Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz
Guanosin-5'-monophosphorsäure Dinatriumsalz
Formel:
C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P Molecular Weight: 407,187 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00151238 CAS-Nummer: 5550-12-9 EINECS: 226-914-1 |