n-Heneicosan

Lieferant: EHRENSTORFER

C14085000
EHERC14085000EA 43 EUR
EHERC14085000
n-Heneicosan
n-Heneicosan
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
Molecular Weight: 296.58 g/mol
Siedepunkt: 356
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 0.7919 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009346
CAS-Nummer: 629-94-7
EINECS: 211-118-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR