1-Heneicosanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Heneicosanol, Heneicosyl alcohol, 1-Heneicosanol
C14085200
EHERC14085200EA 78 EUR
EHERC14085200
1-Heneicosanol
1-Heneicosanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₂OH
Molecular Weight: 312.58 g/mol
Siedepunkt: 170
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062834
CAS-Nummer: 15594-90-8
EINECS: 239-673-2