n-Hentriacontan
Lieferant: EHRENSTORFER
C14085500
EHERC14085500EA 88 EUR
EHERC14085500
n-Hentriacontan
n-Hentriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₉CH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00048745
CAS-Nummer: 630-04-6