n-Heptadecan
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C14122500
EHERC14122500EA 38 EUR
EHERC14122500
n-Heptadecan
n-Heptadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Siedepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,2 °C
Dichte: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009002
CAS-Nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4