Margarinsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Heptadecansäure

C14122600
EHERC14122600EA 49 EUR
EHERC14122600
Margarinsäure
Margarinsäure
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270,46 g/mol
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002751
CAS-Nummer: 506-12-7
EINECS: 208-027-1
Merck Index: 13,05775

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR