Methylheptadecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Heptadecansäuremethylester, Methylmargarat, Margarinsäuremethylester
C14122650
EHERC14122650EA
60
EUR
EHERC14122650
Methylheptadecanoat
Methylheptadecanoat
Formel:
C₁₈H₃₆O₂ Molecular Weight: 284,48 g/mol |
MDL:
MFCD00009001 CAS-Nummer: 1731-92-6 EINECS: 217-055-3 |