1-Heptadecanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Hexadecylcarbinol
C14122700
EHERC14122700EA 49 EUR
EHERC14122700
1-Heptadecanol
1-Heptadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
Molecular Weight: 256.47 g/mol
Siedepunkt: 308.5
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: 0.967 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002822
CAS-Nummer: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5