Heptansäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Önanthsäure
C14126700
EHERC14126700EA 34 EUR
EHERC14126700
Heptansäure
Heptansäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004426
CAS-Nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680