Ethylönantat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Ethylenantat, Heptansäureethylester, Önanthsäureethylester, Ethylheptanoat
C14126800
EHERC14126800EA 36 EUR
EHERC14126800
Ethylönantat
Ethylönantat
Formel: C₉H₁₈O₂
Molecular Weight: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 372 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009538
CAS-Nummer: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867