3-Heptanon

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C14127700
EHERC14127700EA 39 EUR
EHERC14127700
3-Heptanon
3-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009483
CAS-Nummer: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR