Hesperidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: (S)-5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)chroman-4-one
C14140000
EHERC14140000EA 42 EUR
EHERC14140000
Hesperidin
Hesperidin
Formel: C₂₈H₃₄O₁₅
Molecular Weight: 610,56 g/mol
MDL: MFCD00075663
CAS-Nummer: 520-26-3
EINECS: 208-288-1