Perchlorethan
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Hexachloroethane
C14172000
EHERC14172000EA 50 EUR
EHERC14172000
Perchlorethan
Perchlorethan
Formel: C₂Cl₆
Molecular Weight: 236.74 g/mol
Siedepunkt: 189
Dichte: 2.091 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000799
CAS-Nummer: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
Merck Index: 13,04698